Läs mer
BRAND™ PTFE Magnetic Stirring Bars Retriever
Produktkod. 10759011 Handla allt Brand Produkter
Längd (metrisk):
150 mm
250 mm
350 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10759011
Brand: BRAND™ 137720
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av PTFE. BRAND™ PTFE Magnetic Stirring Bars Retriever har en magnetisk kärna som är helt förseglad för att förhindra leeching.
  • Tillverkad av PTFE.
  • Magnetisk kärna är helt förseglad för att förhindra leeching.
  • Tillverkad av PTFE.
  • Magnetisk kärna är helt förseglad för att förhindra leeching.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) 8 mm
Längd (metrisk) 350 mm
Material PTFE
Kvantitet 1