Läs mer
VITLAB™ PTFE Barbell Magnetic Stirring Bars
Material för toppplatta:
PTFE
Beskrivning
- With permanent magnet AlNiCo V core
- Excellent centering due to the small contact surface
- Provides for effective mixing
- Disk diameter of 20mm, shaft diameter of 8mm
Specifikationer
Specifikationer
| Material för toppplatta | PTFE |
| Diameter (metrisk) Utsida | 20 mm |
| Diameter (metrisk) axel | 8 mm |
| Längd (metrisk) | 55 mm |
| Beskrivning | Barbell shape |
| Typ | Magnetic Stirrer Bar |