Läs mer
Cole-Parmer™ PTFE Manifold
Förpackningsmängd:
1/Förp.
1/förpackning
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Chemically-inert PTFE handles the most aggressive chemical solutions.
- Available in a variety of configurations to suit a wide range of applications.
Specifikationer
Specifikationer
| Material | PTFE |
| Total längd (metrisk) | 27.31 cm |
| Min. Driftstemperatur (engelska) | -200°F |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -129°C |
| Förpackningsmängd | 1/Förp. |
| Inlopp | 1/2 in. |
| Bredd (metrisk) | 3.81 cm |
| Höjd (metrisk) | 3.81 cm |
| Maximalt tryck | 120 psi |
| Max. Driftstemperatur (engelska) | 300°F |
| Visa mer |