Läs mer
Cole-Parmer™ PTFE-grenrör, 2 uttag
Produktkod. 11795258
Total längd (engelska):
1,75 tum
2 3/8 tum
2,75 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11795258
Brand: Cole-Parmer™ 3152103
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Organisera dina vätskebanor med dessa termoplastiska grenrör
  • PTFE Manifold.
  • Chemically-inert PTFE handles the most aggressive chemical solutions.
  • Available in a variety of configurations to suit a wide range of applications.
Specifikationer
Material PTFE
Total längd (engelska) 2 3/8 tum
Total längd (metrisk) 6.03 cm
Min. Driftstemperatur (engelska) -200°F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -129°C
Inlopp 3/8 in. NPT(F)
Utloppsport 1/8 in. NPT(F)
Bredd (metrisk) 3.18 cm
Bredd (engelska) 1.25 in.
Höjd (metrisk) 3.18 cm
Höjd (engelska) 1.25 in.
Maximalt tryck 120 psi
Max. Driftstemperatur (engelska) 300°F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 150°C
Produkttyp PTFE Manifold, 2 Outlets