Läs mer
Cole-Parmer™ PTFE-grenrör, 2 uttag
Total längd (engelska):
1,75 tum
2 3/8 tum
2,75 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- PTFE-grenrör.
- Kemiskt inert PTFE hanterar de mest aggressiva kemiska lösningarna.
- Finns i en mängd olika konfigurationer för att passa ett brett spektrum av applikationer.
Specifikationer
Specifikationer
| Material | PTFE |
| Total längd (engelska) | 1,75 tum |
| Total längd (metrisk) | 4.45 cm |
| Min. Driftstemperatur (engelska) | -200 °F |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -129 °C |
| Inlopp | 1/4 tum NPT(F) |
| Utloppsport | 1/8 tum NPT(F) |
| Bredd (metrisk) | 2.54 cm |
| Bredd (engelska) | 1 tum |
| Höjd (metrisk) | 2.54 cm |
| Visa mer |