Läs mer
Cole-Parmer™ PTFE-grenrör, 4 uttag
Total längd (engelska):
3,25 tum.
4 1/8 tum.
4,75 tum.
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- PTFE-grenrör.
- Kemiskt inert PTFE hanterar de mest aggressiva kemiska lösningarna.
- Finns i en mängd olika konfigurationer för att passa ett brett spektrum av applikationer.
Specifikationer
Specifikationer
| Material | PTFE |
| Total längd (engelska) | 4,75 tum. |
| Total längd (metrisk) | 12.07 cm |
| Min. Driftstemperatur (engelska) | -200 °F |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -129 °C |
| Inlopp | 1/2 tum. NPT(F) |
| Utloppsport | 3/8 tum NPT(F) |
| Bredd (metrisk) | 3.81 cm |
| Bredd (engelska) | 1,5 tum |
| Höjd (metrisk) | 3.81 cm |
| Visa mer |