Läs mer
Cole-Parmer™ PTFE-grenrör
Produktkod. 11785268 Handla allt Masterflex Produkter
Change view
Längd (metrisk):
120,65 mm
186,4 mm
199,3 mm
238,3 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
11785268 199,3 mm Varje
11715278 238,3 mm Varje
11745268 120,65 mm Varje
11705278 186,4 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11785268 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 3152121
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3700.00 SEK
    2696.80 SEK / Paket med 1
    Save 1003.20 SEK
    27% Av
Beräknad leverans: 26-01-2027
Specifikationer
Typ Grenrör
Inlopp 3/8 tum
Material PTFE
Antal hamnar 8
Portstorlek (metrisk) 5.08 mm
Längd (metrisk) 199,3 mm
Bredd (metrisk) 28.9 mm
Höjd (metrisk) 28.95 mm