Läs mer
Hanna Instruments™ PTFE-membran upplöst syreprob
Produktkod. 11527829
Längd (metrisk) kabel:
10 m
2 m
4 m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11527829
Brand: Hanna Instruments™ HI76407/2
Bara null kvar
Specifikationer
Längd (metrisk) kabel 2 m
Sondtyp Standard DO
För användning med (applikation) För både laboratorie- och fälttillämpningar.
Temperatursensor Termistor temperaturgivare