Läs mer
Masterflex™ PTFE metriska slangar
Produktkod. 10698105 Handla allt Masterflex Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
7 mm
10 mm
12 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre Förpackningsstorlek
10698105 7 mm Varje
11755868 12 mm Varje
11745868 10 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10698105 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 0636310
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2145.00 SEK
    1707.95 SEK / Paket med 1
    Save 437.05 SEK
    20% Av
Beräknad leverans: 09-04-2027
Idealisk för krävande labb, kemiska, elektriska, mekaniska, farmaceutiska och fordonstillämpningar. PTFE-slangar tål extrema temperaturer
  • Kemiskt inert, ogiftig och praktiskt taget icke-porös
  • Utmärkt sprick- och spänningsbeständighet
  • Låg friktionskoefficient
  • Genomskinligt
  • Hartset är FDA-kompatibelt (21 CFR 177.1550); möter USP 23 Klass VI krav
  • Slang tillverkas enligt GMP
  • Temperaturområde: -400 till +500 °F (-240 till +260 °C)
  • Sterilisera med autoklav, etylenoxid eller använd torr värme
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Diameter (engelska) Inre 15/64 tum.
Diameter (metrisk) Inre 6 mm
Material PTFE
Diameter (engelska) Yttre 9/32 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 7 mm
Total längd (engelska) 25 ft.
Total längd (metrisk) 7.6 m
Tjocklek (engelska) 1/50 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.5 mm
Min. Driftstemperatur (engelska) -400 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -240 °C
Färg Ogenomskinlig
Maximalt tryck 30 psi
Max. Driftstemperatur (engelska) 500 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 260 °C
Produkttyp Metrisk PTFE-slang