Läs mer
Masterflex™ PTFE metriska slangar
Beskrivning
- Kemiskt inert, ogiftig och praktiskt taget icke-porös
- Utmärkt sprick- och spänningsbeständighet
- Låg friktionskoefficient
- Genomskinligt
- Hartset är FDA-kompatibelt (21 CFR 177.1550); möter USP 23 Klass VI krav
- Slang tillverkas enligt GMP
- Temperaturområde: -400 till +500 °F (-240 till +260 °C)
- Sterilisera med autoklav, etylenoxid eller använd torr värme
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Diameter (engelska) Inre | 25/64 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 10 mm |
| Material | PTFE |
| Diameter (engelska) Yttre | 7/16 tum |
| Diameter (metrisk) Yttre | 12 mm |
| Total längd (engelska) | 25 ft. |
| Total längd (metrisk) | 7.6 m |
| Tjocklek (engelska) | 1/25 tum. |
| Tjocklek (metrisk) | 1.047 mm |
| Visa mer |