Läs mer
Fisherbrand™ PTFE Micro Magnetic Omrörarstång
Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
2 mm
3 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
13 mm
15 mm
20 mm
30 mm
Diameter (metrisk):
1,5 mm
2 mm
3 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Beskrivning
Designad för de minsta containrarna. Fisherbrand™ PTFE Micro Magnetic Stir Bar är autoklaverbara.
- Supplied in reusable snap cap vials.
- For stirring in test tubes, small size beakers, or other containers.
- Autoclavable.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Certifikat och efterlevnad | Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet (MSDS) |
| Färg | White |
| Beskrivning | PTFE encapsulated Alnico V magnet core |
| För användning med (utrustning) | Containers & Vessels / Stirrer Hot Plates |
| Beläggning | PTFE |
| Diameter (metrisk) | 2 mm |
| Längd (metrisk) | 5 mm |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Form | Cylinder |
| Visa mer |