Läs mer
Fisherbrand™ PTFE Micro Magnetic Omrörarstång
Produktkod. 11868882 Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
2 mm
3 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
13 mm
15 mm
20 mm
30 mm
Diameter (metrisk):
1,5 mm
2 mm
3 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 11868882
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för de minsta containrarna. Fisherbrand™ PTFE Micro Magnetic Stir Bar är autoklaverbara.
  • Levereras i återanvändbara flaskor med snäpplock.
  • För omrörning i provrör, små bägare eller andra behållare.
  • Autoklaverbar.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad (MSDS)
Färg Vitt
Beskrivning PTFE inkapslad Alnico V magnetkärna
För användning med (utrustning) Behållare& Kärl / Omrörare heta plattor
Beläggning PTFE
Diameter (metrisk) 3 mm
Längd (metrisk) 3 mm
Kvantitet 10/Pk.
Form Cylinder
Typ PTFE Omrörarstänger Micro