Läs mer
Fisherbrand™ PTFE Micro Magnetic Omrörarstång
Product Code. 11888882 Shop All Fisherbrand Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Längd (metrisk):
2 mm
3 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
13 mm
15 mm
20 mm
30 mm
Diameter (metrisk):
1,5 mm
2 mm
3 mm
missing translation for 'unitSize'
Paket med 10
Varje
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) unitSize
11888882 6 mm 3 mm Paket med 10
11898882 8 mm 1,5 mm Paket med 10
10652401 10 mm 3 mm Varje
11868882 3 mm 3 mm Paket med 10
11808892 13 mm 3 mm Paket med 10
11878882 5 mm 2 mm Paket med 10
11828892 15 mm 1,5 mm Paket med 10
12656316 20 mm 3 mm Paket med 10
16245851 30 mm 3 mm -
11858882 2 mm 2 mm Paket med 10
11818892 8 mm 3 mm Paket med 10
10180301 5 mm 2 mm Varje
11888952 7 mm 2 mm Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 missing translation for 'options'
Product Code. 11888882
Add to basket
Edge
Add to basket
Designad för de minsta containrarna. Fisherbrand™ PTFE Micro Magnetic Stir Bar är autoklaverbara.
  • Levereras i återanvändbara flaskor med snäpplock.
  • För omrörning i provrör, små bägare eller andra behållare.
  • Autoklaverbar.
Specifications
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad (MSDS)
Färg Vitt
Beskrivning PTFE inkapslad Alnico V magnetkärna
För användning med (utrustning) Behållare& Kärl / Omrörare heta plattor
Beläggning PTFE
Diameter (metrisk) 3 mm
Längd (metrisk) 6 mm
Material PTFE
Kvantitet 10/Pk.
Form Cylinder
Typ Omrörningsbar