Läs mer
Fisherbrand™ PTFE Micro Magnetic Omrörarstång
Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
2 mm
3 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
13 mm
15 mm
20 mm
30 mm
Diameter (metrisk):
1.5 mm
2 mm
3 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) | 2 mm |
| Längd (metrisk) | 7 mm |
| Typ | Stir Bar, Micro |