Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ PTFE Micro Magnetic Omrörningsstång med förvaringsbox
Handla allt SP Scienceware Produkter
Färg:
Röd, blå, gul
Beskrivning
- FDA-klass, USP Klass VI Teflon™ PTFE lågfriktionsbeläggning– Överlägsen kemisk kompatibilitet
- Tillverkad i en registrerad ISO 9001:2015 anläggning, som verifierats av SGS certifiering
- Autoklaveringsbar
Beställningsinfo
DimensionsLxW
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2015 |
| Färg | Röd, blå, gul |
| Beskrivning | 12 olika barer. 1 vardera i blått, rött och gult: 8 x 1,5 mm, 5 x 2 mm, 7 x 2 mm, 10 x 3 mm. |
| Mått (L x B x H) | 3 x 3mm |
| Inkluderar | Förvaringslåda |
| Beläggning | PTFE |
| Material | Alnico magnet |
| Kvantitet | 12/Pk.; 6Pk./Cs. |
| Typ | Magnetisk omrörarstav, mikro |