Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ PTFE magnetisk omrörarstång
Handla allt SP Scienceware Produkter
Längd (metrisk):
20 mm
Beskrivning
- Användbar för miljötester och biovetenskapliga tillämpningar där små provvolymer måste förberedas och utvärderas
- Alnico-magnet inkapslad i FDA-kvalitet, USP Klass VI Teflon™ PTFE lågfriktionsbeläggning; hållbar och inert
- Tillverkad i en registrerad ISO 9001:2008 anläggning, som verifierats av SGS certifiering
- Autoklavsäkert
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2008 |
| Färg | Vitt |
| Diameter (engelska) | 0,3125 tum. |
| Mått (L x B x H) | 20 x 8mm |
| Längd (engelska) | 0,75 tum |
| Diameter (metrisk) | 8 mm |
| Längd (metrisk) | 20 mm |
| Material | Alnico magnet |
| Kvantitet | 1 st. |
| Visa mer |