Läs mer
Adtech Polymer Engineering™ PTFE mikroslang
Produktkod. 11929445
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
0,56 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
1,07 mm
Förpackningsstorlek:
30m
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Diameter (metrisk) Yttre unitSize
11929445 0,56 mm 1,07 mm 30m
1 options
Produktkod. 11929445 Leverantör Adtech Polymer Engineering™ Leverantörsnummer BIOBLOCK/13
Essentials för provberedning och provförvaring
Använd kampanjkoden 27996
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger flexibilitet och motståndskraft för allmänt laboratoriearbete. Adtech Polymer Engineering™ PTFE Microtubing är utmärkt för högtemperaturarbete och överföring av frätande kemikalier.
  • Maximal temperatur på °260 C (smältpunkt vid 330 °C)
  • Non-stick egenskaper
  • Lågfriktionsyta
  • Mycket hög motståndskraft mot kemikalier och lösningsmedel
  • Mycket hög elektrisk motståndskraft, bra för isolering
  • Fysiologiskt neutral
  • Icke-förorenande och obearbetat
  • Steriliserbar och autoklaverbar
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 0,56 mm
Material PTFE
Diameter (metrisk) Yttre 1,07 mm
Total längd (metrisk) 30 m
För användning med (applikation) Hett arbete, överföring av frätande kemikalier
Min. Driftstemperatur (metrisk) -240 °C
Förpackningsmängd 1 förpackning
Färg Genomskinligt
Flexibilitet Flexibel
Max. Driftstemperatur (metrisk) 260 °C