Läs mer
Bohlender™ BOLA™ Månformade omröraraxlar av PTFE
Längd (metrisk):
350 mm
450 mm
510 mm
600 mm
800 mm
Diameter (metrisk) axel:
8 mm
10 mm
16 mm
Standard konisk fog:
24/29
29/32
45/40
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- PTFE-mantlad rostfri axel med lutande halvmåne omrörarblad
- Dubbelsidigt spår och åtkomst för omröraraxeln helt av PTFE
- Temperaturbeständighet: -200 till +250 °C
- Blad finns separat och kan monteras extra
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) axel | 8 mm |
| För användning med (applikation) | Det lutande halvmånebladet är idealiskt för omrörning i rundbottnade kolvar med slipade foghalsar. |
| Längd (metrisk) | 350 mm |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Standard konisk fog | 24/29 |
| Typ | Månformad omrörarskaft |