Läs mer
Bohlender™ BOLA™ Månformade omröraraxlar av PTFE
Produktkod. p-8005476
Längd (metrisk):
350 mm
450 mm
510 mm
600 mm
800 mm
Diameter (metrisk) axel:
8 mm
10 mm
16 mm
Standard konisk fog:
24/29
29/32
45/40
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10751421
Brand: Bohlender™ C37612
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa lutande halvmåneblad för omrörning i rundbottnade kolvar med slipade halsar. Bohlender™ BOLA™ Månformade omröraraxlar av PTFE erbjuder tangentiellt flöde med liten turbulens och universell kemikalieresistens.
  • PTFE-mantlad rostfri axel med lutande halvmåne omrörarblad
  • Dubbelsidigt spår och åtkomst för omröraraxeln helt av PTFE
  • Temperaturbeständighet: -200 till +250 °C
  • Blad finns separat och kan monteras extra
Specifikationer
Diameter (metrisk) axel 10 mm
För användning med (applikation) Det lutande halvmånebladet är idealiskt för omrörning i rundbottnade kolvar med slipade foghalsar.
Längd (metrisk) 350 mm
Kvantitet 1 vardera
Standard konisk fog 29/32
Typ Månformad omrörarskaft