Läs mer
Advantec PTFE packning
Produktkod. 14831221 Handla allt Cole-Parmer Produkter
:
Filtreringstillbehör; Beskrivning: PTFE-packning för SS-filterhållare, 13 mm
Produktkod. 14831221
Brand: Advantec 0293005
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Optimera filtreringen med denna PTFE-packning.
  • Välj bland en mängd olika alternativ.
  • Hitta föremål som är kompatibla med filterhållare och omrörda celler.
Specifikationer
För användning med (utrustning) Filterhållare
Material PTFE
Max. Tryck 500 psi
Kvantitet 1 st
Typ O-packning
Längd (engelska) 5 ft.
Längd (metrisk) 1.5 m
Diameter (engelska) 0,5 tum
Diameter (metrisk) 13 mm