Läs mer
SVL™ Rotulex™ PTFE O-ring för sfärisk led
Borrstorlek:
5mm
9 mm
15 mm
20 mm
25 mm
40 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Offers a grease-free spherical joint
- PTFE pathway is highly resistant to chemical corrosion
- Can be used at temperatures up to 200°C
- PTFE covered O-ring fits into a female cup joint
- Joint can be retained together with spring loaded metal clip
Specifikationer
Specifikationer
| Borrstorlek | 40 mm |
| För användning med (utrustning) | RM:RF64 Glass Joint |
| Längd (metrisk) | 45 mm Shank |
| Kvantitet | 1 Ea. |
| Diameter (metrisk) Utsida | 64 mm |
| Material | PTFE |
| Typ | Seal Ring |