Läs mer
SVL™ Rotulex™ PTFE O-ring för sfärisk led
Produktkod. 12099022
Borrstorlek:
5mm
9 mm
15 mm
20 mm
25 mm
40 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12099022
Brand: SVL RO41
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Erbjuder en ''fettfri'' sfärisk fog. Rotulex™ PTFE O-ring för sfärisk fog är mycket motståndskraftig mot kemisk korrosion. Kan användas vid temperaturer upp till 200° C. PTFE-täckt O-ring passar in i en honskålskarv som kan hållas ihop med en fjäderbelastad metallklämma.
  • Erbjuder en ''fettfri'' sfärisk fog
  • PTFE-vägen är mycket resistent mot kemisk korrosion
  • Kan användas vid temperaturer upp till 200 °C
  • PTFE-belagd O-ring passar in i en honkoppsfog
  • Led kan hållas ihop med fjäderbelastad metallklämma
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Borrstorlek 25 mm
För användning med (utrustning) RM:RF41 Glasfog
Kvantitet 1 vardera
Diameter (metrisk) Utsida 28 mm (skaft), 41 mm (sfärisk)
Material PTFE