Läs mer
SVL™ Rotulex™ PTFE O-ring för sfärisk led
Borrstorlek:
5mm
9 mm
15 mm
20 mm
25 mm
40 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Erbjuder en ''fettfri'' sfärisk fog
- PTFE-vägen är mycket resistent mot kemisk korrosion
- Kan användas vid temperaturer upp till 200 °C
- PTFE-belagd O-ring passar in i en honkoppsfog
- Led kan hållas ihop med fjäderbelastad metallklämma
Specifikationer
Specifikationer
| Borrstorlek | 20 mm |
| För användning med (utrustning) | RM:RF35 Glasfog |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Diameter (metrisk) Utsida | 24 mm (skaft), 35 mm (sfärisk) |
| Material | PTFE |