Läs mer
Advantec PTFE O-ring
Produktkod. 14891211 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Material:
PTFE
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
14891211 PTFE Varje
1 options
Produktkod. 14891211 Leverantör Advantec Leverantörsnummer 0293015
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Optimera filtreringen med denna PTFE O-ring.
  • Välj bland en mängd olika alternativ.
  • Hitta föremål som är kompatibla med filterhållare och omrörda celler.
Specifikationer
För användning med (utrustning) SS-filterhållare, KS13
Kvantitet 1 st
Produkttyp O-ring
Material PTFE
Max. Tryck 1000 psi