Läs mer
Thermo Scientific™ PTFE One-Piece HPLC Column Connector
Produktkod. 10563605 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Material:
PEEK
Produktkod. Material
10563605 PEEK
1 options
Produktkod. 10563605 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 60170370
Beräknad leverans: 13-11-2026
Säkerställ läckagefria kolonnanslutningar och optimera vätskekromatografiprestanda med det inerta och biokompatibla Thermo Scientific™ PTFE One-Piece HPLC Column Connector.
Minimera HPLC-systemets dödvolym och säkerställ optimal separationseffektivitet med Thermo Scientific™ PTFE One-Piece HPLC Column Connector. Idealisk för koppling av analytiska och skyddskolonner –med 10 32 gängor, ger fingertäta, läckagefria anslutningar. Materialet är inert och biokompatibelt för ett brett spektrum av applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Kopplare
Beskrivning Kolonnkoppling i ett stycke
Material PEEK
För användning med (utrustning) Analytiska och skyddskolumner med 10 till 32 trådar