Läs mer
Bohlender™ BOLA™ PTFE ensidig packning
Produktkod. 10175161
Change view
Diameter (metrisk) Insida:
42 mm
Produktkod. Diameter (metrisk) Insida
10175161 42 mm
1 options
Produktkod. 10175161 Leverantör Bohlender™ Leverantörsnummer H 97536
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1016.49 SEK
    775.13 SEK / Paket med 10
    Save 241.36 SEK
    23% Av
Beräknad leverans: 14-12-2026
Använd denna bricka som packning för BOLA Skruvlock med öppning (kat.nr H 983-../ H 984-./ H 995-… ) Bohlender™ BOLA™ PTFE ensidiga packningar är också lämpliga för Duran Group GL caps (tidigare Schott AG).
  • Silikonring med PTFE bricka
  • Efter montering utsätts produkten endast för PTFE
  • Universell kemikalieresistens
  • Temperaturområde: -60 till +230 °C
  • Förpackningsenhet: Tio stycken, olika beställningskvantiteter avrundas uppåt till faktor 10
Specifikationer
Diameter (metrisk) Insida 42 mm
För användning med (applikation) För BOLA Skruvlock och även lämplig för GL-lock
Längd (metrisk) 9 mm
Kvantitet 100 pack
Diameter (metrisk) Utsida 32 mm
Material PTFE
Typ Packning, Ensidig