Läs mer
Bohlender™ BOLA™ PTFE ensidig packning
Produktkod. 10368801
Change view
Diameter (metrisk) Insida:
8 mm
Produktkod. Diameter (metrisk) Insida
10368801 8 mm
1 options
Produktkod. 10368801 Leverantör Bohlender™ Leverantörsnummer H97506
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    362.25 SEK
    277.69 SEK / Paket med 10
    Save 84.56 SEK
    23% Av
Beräknad leverans: 26-10-2026
Använd denna bricka som packning för BOLA Skruvlock med öppning (kat.nr H 983-../ H 984-./ H 995-… ) Bohlender™ BOLA™ PTFE ensidiga packningar är också lämpliga för Duran Group GL caps (tidigare Schott AG).
  • Silikonring med PTFE bricka
  • Efter montering utsätts produkten endast för PTFE
  • Universell kemikalieresistens
  • Temperaturområde: -60 till +230 °C
  • Förpackningsenhet: Tio stycken, olika beställningskvantiteter avrundas uppåt till faktor 10
Specifikationer
Diameter (metrisk) Insida 8 mm
För användning med (applikation) För BOLA Skruvlock och även lämplig för GL-lock
Längd (metrisk) 4.5 mm
Kvantitet 100 pack
Diameter (metrisk) Utsida 16 mm
Material PTFE
Typ Packning, Ensidig