Läs mer
Bohlender™ BOLA™ PTFE ensidig packning
Produktkod. 10461302
Change view
Diameter (metrisk) Insida:
29 mm
Produktkod. Diameter (metrisk) Insida
10461302 29 mm
1 options
Produktkod. 10461302 Leverantör Bohlender™ Leverantörsnummer H97522
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    624.75 SEK
    483.79 SEK / Paket med 10
    Save 140.96 SEK
    22% Av
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd denna bricka som packning för BOLA Skruvlock med öppning (kat.nr H 983-../ H 984-./ H 995-… ) Bohlender™ BOLA™ PTFE ensidiga packningar är också lämpliga för Duran Group GL caps (tidigare Schott AG).
  • Silikonring med PTFE bricka
  • Efter montering utsätts produkten endast för PTFE
  • Universell kemikalieresistens
  • Temperaturområde: -60 till +230 °C
  • Förpackningsenhet: Tio stycken, olika beställningskvantiteter avrundas uppåt till faktor 10
Specifikationer
Diameter (metrisk) Insida 29 mm
För användning med (applikation) För BOLA Skruvlock och även lämplig för GL-lock
Längd (metrisk) 9 mm
Kvantitet 100 pack
Diameter (metrisk) Utsida 12 mm
Material PTFE
Typ Packning, Ensidig