Läs mer
Bohlender™ PTFE/PFA gastvättflaska
Produktkod. 10728062
Change view
Kapacitet (metrisk):
500 ml
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
10728062 500 ml
1 options
Produktkod. 10728062 Leverantör Bohlender™ Leverantörsnummer A11802
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6126.75 SEK
    4979.32 SEK / Paket med 1
    Save 1147.43 SEK
    18% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 23-11-2026
Transparent, okrossbar gastvättflaska med två gängade anslutningar. Bohlender™ PTFE/PFA gastvättflaska levereras med en standard PTFE-μfritta på 3 m porstorlek.
  • PTFE topp med två gängade anslutningar.
  • Standard PTFE-fritta med en porstorlek på ca μ3 m skruvad på stigröret med en M8x1-gänga.
  • Frit kan bytas ut mot en PTFE-gasfördelare med fina hål, som kräver ett lägre primärtryck.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Typ Gastvättflaska
Material PTFE/PFA
Förpackningsmängd 1 vardera