Läs mer
Fisherbrand™ PTFE Vanligt omrörarskaft för blad
Produktkod. 10148181 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Längd (metrisk):
1000 mm (EX )
300 mm
400 mm
500 mm
550 mm
650 mm
650 mm (EX )
750 mm (EX )
Diameter (metrisk) axel:
6 mm
8 mm
9,5 mm
10 mm
12 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) axel Förpackningsstorlek
10148181 500 mm 8 mm Varje
10239321 550 mm 9,5 mm Varje
10168131 300 mm 6 mm Varje
10720723 400 mm 6 mm Varje
10138181 400 mm 8 mm Varje
10056031 500 mm 6 mm Varje
10341352 300 mm 8 mm Varje
10761293 650 mm 9,5 mm Varje
10065961 650 mm (EX ) 9,5 mm Varje
10085971 750 mm (EX ) 9,5 mm Varje
13154299 1000 mm (EX ) 10 mm Varje
13164299 1000 mm (EX ) 12 mm Varje
10595872 650 mm (EX ) 10 mm Varje
10187941 750 mm (EX ) 12 mm Varje
13174299 650 mm (EX ) 12 mm Varje
10759952 750 mm (EX ) 10 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Produktkod. 10148181
Beräknad leverans: 10-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd med PTFE-blad. PTFE vanlig omröraraxel för blad inkluderar en stålstångskärna.
PTFE-axlar har en helt PTFE-kapslad stålförstärkt drivaxel.
  • Kemiskt resistent, inert och läckagefri
  • Lätt att rengöra
  • Ingen korskontaminering
  • Splittersäker
  • Icke repor
  • Använd i temperaturer upp till cirka 280 °C
  • Modeller med exponerade skaft (EX ) tillverkas med en kärna av rostfritt stål med en exponerad ände för styvare fastspänning till chuckdrevet
Specifikationer
Diameter (metrisk) axel 8 mm
För användning med (utrustning) Omrörarblad av PTFE
För användning med (applikation) Blandning
Längd (metrisk) 500 mm
Kvantitet 1 vardera
Temperatur (metrisk) -200 °C till +280 °C
Typ PTFE-axelomrörare Vanligt skaft för PTFE-blad