Läs mer
Fisherbrand™ PTFE Vanligt omrörarskaft för blad
Produktkod. 10595872 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Ansicht ändern
Click to view available options
Längd (metrisk):
1000 mm (EX )
300 mm
400 mm
500 mm
550 mm
650 mm
650 mm (EX )
750 mm (EX )
Diameter (metrisk) axel:
6 mm
8 mm
9,5 mm
10 mm
12 mm
Packungsgröße:
Varje
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) axel Packungsgröße
10595872 650 mm (EX ) 10 mm Varje
10148181 500 mm 8 mm Varje
10239321 550 mm 9,5 mm Varje
10168131 300 mm 6 mm Varje
10720723 400 mm 6 mm Varje
10138181 400 mm 8 mm Varje
10056031 500 mm 6 mm Varje
10341352 300 mm 8 mm Varje
10761293 650 mm 9,5 mm Varje
10065961 650 mm (EX ) 9,5 mm Varje
10085971 750 mm (EX ) 9,5 mm Varje
13154299 1000 mm (EX ) 10 mm Varje
13164299 1000 mm (EX ) 12 mm Varje
10187941 750 mm (EX ) 12 mm Varje
13174299 650 mm (EX ) 12 mm Varje
10759952 750 mm (EX ) 10 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Artikelnummer. 10595872
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    392.00 SEK
    354.77 SEK / Paket med 1
    Save 37.23 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Använd med PTFE-blad. PTFE vanlig omröraraxel för blad inkluderar en stålstångskärna.
PTFE-axlar har en helt PTFE-kapslad stålförstärkt drivaxel.
  • Kemiskt resistent, inert och läckagefri
  • Lätt att rengöra
  • Ingen korskontaminering
  • Splittersäker
  • Icke repor
  • Använd i temperaturer upp till cirka 280 °C
  • Modeller med exponerade skaft (EX ) tillverkas med en kärna av rostfritt stål med en exponerad ände för styvare fastspänning till chuckdrevet
Specifications
Diameter (metrisk) axel 10 mm
För användning med (utrustning) Omrörarblad av PTFE
För användning med (applikation) Blandning
Längd (metrisk) 650 mm (EX )
Kvantitet 1 vardera
Temperatur (metrisk) -200 °C till +280 °C
Typ PTFE-axelomrörare vanligt skaft för PTFE-blad och PTFE-axelomrörare exponerad ände