Läs mer
Fisherbrand™ PTFE Vanligt omrörarskaft för blad
Produktkod. p-8007761 Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
1000 mm (EX )
300 mm
400 mm
500 mm
550 mm
650 mm
650 mm (EX )
750 mm (EX )
Diameter (metrisk) axel:
6 mm
8 mm
9,5 mm
10 mm
12 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10148181
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd med PTFE-blad. PTFE vanlig omröraraxel för blad inkluderar en stålstångskärna.
PTFE-axlar har en helt PTFE-kapslad stålförstärkt drivaxel.
  • Kemiskt resistent, inert och läckagefri
  • Lätt att rengöra
  • Ingen korskontaminering
  • Splittersäker
  • Icke repor
  • Använd i temperaturer upp till cirka 280 °C
  • Modeller med exponerade skaft (EX ) tillverkas med en kärna av rostfritt stål med en exponerad ände för styvare fastspänning till chuckdrevet
Specifikationer
Diameter (metrisk) axel 8 mm
För användning med (utrustning) Omrörarblad av PTFE
För användning med (applikation) Blandning
Längd (metrisk) 500 mm
Kvantitet 1 vardera
Temperatur (metrisk) -200 °C till +280 °C
Typ PTFE-axelomrörare Vanligt skaft för PTFE-blad