Specifikationer
| Färg | Vitt |
| Beskrivning | Ren PTFE Magnet omrörarstång |
| Mått (L x B x H) | 30mm x 7mm |
| För användning med (utrustning) | Omrörare, kokplattor |
| Bredd (metrisk) | 7mm |
| Diameter (metrisk) | 7 mm |
| Längd (metrisk) | 30 mm |
| Kvantitet | 1/Pk. |
| Form | Cylinder |