Läs mer
Fisherbrand™ PTFE Platinum Resistance Probe med 1M kabel
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Typ | Sond, PTFE-platinamotstånd |
| Certifikat och efterlevnad | Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad (MSDS) |
| Material | PTFE med kärna i rostfritt stål |
| Sensortyper | PRT100 Klass A. TCR = 3850 ppm/grad celsius |
| För användning med (applikation) | Mätning av temperatur |
| För användning med (utrustning) | PTFE-sondhållare och kompressionskopplingar |
| Svarstid | 50 %, 6 till 14 sek. |
| Temperaturområde (metriskt) | -180 °C till +280 °C |
| Längd (metrisk) | 100 mm |
| Bredd (metrisk) | 7 mm |
| Visa mer |