Läs mer
Fisherbrand™ PTFE Platinum Resistance Probe med 1M kabel
Produktkod. 11742464 Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
100 mm
200 mm
300 mm
400 mm
500 mm
700 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11742464
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Inert mot praktiskt taget alla kemiska reagenser. Fisherbrand™ PTFE termoelement typ K-sond kombinerar de enastående egenskaperna hos PTFE med noggrannheten och tillförlitligheten hos platinamotstånd och termoelementtermometri.
  • Ej kontaminerande
  • Ogenomtränglig för kemisk diffusion vid högt tryck
  • Brett driftstemperaturområde, -180 till +300 °C
  • Enastående elektriska isoleringsegenskaper
  • Individuellt testad
Specifikationer
Typ Sond, PTFE-platinamotstånd
Certifikat och efterlevnad Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad (MSDS)
Material PTFE med kärna i rostfritt stål
Sensortyper PRT100 Klass A. TCR = 3850 ppm/grad celsius
För användning med (applikation) Mätning av temperatur
För användning med (utrustning) PTFE-sondhållare och kompressionskopplingar
Svarstid 50 %, 6 till 14 sek.
Temperaturområde (metriskt) -180 °C till +280 °C
Längd (metrisk) 400 mm
Bredd (metrisk) 8 mm
Fraktvikt (metrisk) 120 g