Läs mer
Fisherbrand™ Platina motståndssonder
Produktkod. 11732704 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
PTFE-sondhållare och kompressionskopplingar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
11732704 PTFE-sondhållare och kompressionskopplingar Varje
1 options
Produktkod. 11732704
Beräknad leverans: 04-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ogenomtränglig för kemisk diffusion vid högt tryck. Fisherbrand Platinum Resistance Probes är helt inkapslade i ren PTFE-plast.
  • Ej kontaminerande
  • Med push-on hylsa
  • Individuellt testad
  • Enastående elektriska isoleringsegenskaper
  • Kärna i rostfritt stål ger styvhet med flexibilitet
  • Bred drifttemperatur på -70° till +300 °C
Beställningsinfo
LengthMetric
Specifikationer
Typ Sond, PTFE-platinamotstånd
Certifikat och efterlevnad Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad (MSDS)
Material PTFE med kärna i rostfritt stål
Sensortyper PRT100 Klass A. TCR = 3850 ppm/grad celsius
För användning med (applikation) Mätning av temperatur
För användning med (utrustning) PTFE-sondhållare och kompressionskopplingar
Svarstid 50 %, 6 till 14 sek.
Temperaturområde (metriskt) -180 °C till +280 °C
Längd (metrisk) 100 mm
Bredd (metrisk) 7 mm
Fraktvikt (metrisk) 110 g