Läs mer
Fisherbrand™ PTFE Platinum Resistance Temperature Probe, 8 mm diameter
Produktkod. 16206091 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Mått (L x B):
200 x 8 mm
300 x 8 mm
400 x 8 mm
Längd (metrisk):
1 m (kabel)
2 m (kabel)
3 m (kabel)
4 m (kabel)
5 m (kabel)
Förpackningsstorlek:
Varje
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Längd (metrisk) unitSize
16206091 200 x 8 mm 1 m (kabel) -
16216091 200 x 8 mm 2 m (kabel) -
16226091 200 x 8 mm 3 m (kabel) -
16236091 200 x 8 mm 4 m (kabel) -
16246091 200 x 8 mm 5 m (kabel) -
16256091 300 x 8 mm 2 m (kabel) -
16266091 300 x 8 mm 3 m (kabel) -
16276091 300 x 8 mm 4 m (kabel) -
16286091 300 x 8 mm 5 m (kabel) Varje
16246101 400 x 8 mm 2 m (kabel) -
16256101 400 x 8 mm 3 m (kabel) -
16266101 400 x 8 mm 4 m (kabel) Varje
16276101 400 x 8 mm 5 m (kabel) -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 16206091
Beräknad leverans: 07-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fisherbrand™ PTFE-platinamotståndstemperatursonder kombinerar de enastående egenskaperna hos PTFE med tillförlitligheten och noggrannheten hos platinaresistanstermometri. Alla komponenter är helt inkapslade i ren PTFE. Kroppen har en kärna av rostfritt stål för styvhet men kan böjas.
  • Sensor - PRT100 Klass A. TCR = 3850 ppm/° C.
  • Kabel - 4 trådar; 2 Röda, 2 Vita, PFA isolerade med vit PFA-överdrag
  • Kabel smält till kroppen
  • Svar - 50 %, 6-14 sekunder.
  • Med tryck på hylsan
  • Levereras utan stickpropp
  • Inert och icke kontaminerande
  • Tryckbeständig
  • Temperaturområde -180 °C till +280 °C
Specifikationer
Beskrivning Fisherbrand™ PTFE Platinum Resistance Temperature Probe
Material PTFE med PRT100-sensor
Kvantitet 1
Sensortyper PRT100 Klass A. TCR = 3850 ppmC
Svarstid 50 %, 6 till 14 sek.
Temperaturområde (metriskt) -180 °C till +280 °C
Mått (L x B) 200 x 8 mm
Längd (metrisk) 1 m (kabel)
Bredd (metrisk) 8 mm