Läs mer
Fisherbrand™ PTFE Platinum Resistance Temperature Probe, 9 mm diameter
Handla allt Fisherbrand Produkter
Mått (L x B):
500 x 9 mm
600 x 9 mm
700 x 9 mm
900 x 9 mm
Längd (metrisk):
1 m (kabel)
2 m (kabel)
3 m (kabel)
4 m (kabel)
5 m (kabel)
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Fisherbrand™ PTFE Platinum Resistance Temperature Probe |
| Material | PTFE med PRT100-sensor |
| Kvantitet | 1 |
| Sensortyper | PRT100 Klass A. TCR = 3850 ppmC |
| Svarstid | 50 %, 6 till 14 sek. |
| Temperaturområde (metriskt) | -180 °C till +280 °C |
| Mått (L x B) | 900 x 9 mm |
| Längd (metrisk) | 4 m (kabel) |
| Bredd (metrisk) | 9 mm |