Läs mer
Fisherbrand™ PTFE Platinum Resistance Temperature Probe, 9 mm diameter
Produktkod. 16276111 Handla allt Fisherbrand Produkter
Mått (L x B):
500 x 9 mm
600 x 9 mm
700 x 9 mm
900 x 9 mm
Längd (metrisk):
1 m (kabel)
2 m (kabel)
3 m (kabel)
4 m (kabel)
5 m (kabel)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16276111
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fisherbrand™ PTFE-platinamotståndstemperatursonder kombinerar de enastående egenskaperna hos PTFE med tillförlitligheten och noggrannheten hos platinaresistanstermometri. Alla komponenter är helt inkapslade i ren PTFE. Kroppen har en kärna av rostfritt stål för styvhet men kan böjas.
  • Sensor - PRT100 Klass A. TCR = 3850 ppm/° C.
  • Kabel - 4 trådar; 2 Röda, 2 Vita, PFA isolerade med vit PFA-överdrag
  • Kabel smält till kroppen
  • Svar - 50 %, 6-14 sekunder.
  • Med tryck på hylsan
  • Levereras utan stickpropp
  • Inert och icke kontaminerande
  • Tryckbeständig
  • Temperaturområde -180 °C till +280 °C
Specifikationer
Beskrivning Fisherbrand™ PTFE Platinum Resistance Temperature Probe
Material PTFE med PRT100-sensor
Kvantitet 1
Sensortyper PRT100 Klass A. TCR = 3850 ppmC
Svarstid 50 %, 6 till 14 sek.
Temperaturområde (metriskt) -180 °C till +280 °C
Mått (L x B) 700 x 9 mm
Längd (metrisk) 2 m (kabel)
Bredd (metrisk) 9 mm