Läs mer
VITLAB™ PTFE polygonal magnetisk omrörarstång
Längd (metrisk):
5 mm
8 mm
10 mm
15 mm
20 mm
30 mm
40 mm
70 mm
80 mm
Diameter (metrisk):
2 mm
3 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Beskrivning
- Permanent magnet AlNiCo V kärna
- Vinklad form ger upphov till betydande turbulens
- Uppnår effektiv blandning, även vid låga centrifugeringshastigheter
- FTE
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | För beredning, separation och koncentration |
| Inkluderar | Permanent magnet AlNiCo V kärna |
| Diameter (metrisk) | 10 mm |
| Längd (metrisk) | 70 mm |
| Material | PTFE |
| Kvantitet | 5/Pk. |
| Form | Polygon |