Läs mer
VITLAB™ PTFE polygonal magnetisk omrörarstång
Produktkod. 16583592
Längd (metrisk):
5 mm
8 mm
10 mm
15 mm
20 mm
30 mm
40 mm
70 mm
80 mm
Diameter (metrisk):
2 mm
3 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Produktkod. 16583592
Brand: VITLAB™ 300497
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkerställ långvarig hållbarhet och förhindra avmagnetisering av Vitlab™ PFTE Polygonal Magnetic Omrörningsstänger genom korrekt förvaring och inte tappa dem på hårda ytor (t.ex. stål).
  • Permanent magnet AlNiCo V kärna
  • Vinklad form ger upphov till betydande turbulens
  • Uppnår effektiv blandning, även vid låga centrifugeringshastigheter
  • FTE
Specifikationer
För användning med (applikation) För beredning, separation och koncentration
Inkluderar Permanent magnet AlNiCo V kärna
Beläggning PTFE
Diameter (metrisk) 2 mm
Längd (metrisk) 5 mm
Material PTFE
Kvantitet 5/Pk.
Form Polygon
Typ Magnetisk omrörarstav