Läs mer
BRAND™ PTFE-stoppkranar med rak borrning
Produktkod. 10203541 Handla allt Brand Produkter
Change view
Passar slang-ID:
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Passar slang-ID unitSize
10203541 6 mm Varje
10300102 8 mm Varje
10304901 7 mm Varje
10152011 5 mm Varje
10360142 9 mm Varje
10374991 3 mm Varje
10569341 4 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 10203541 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 88625
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
PTFE-konstruktion med polypropenventilspak. Ger enastående kemikalieresistens. Inkluderar integrerade slangmunstycken.
  • PTFE konstruktion
  • Polypropenventil
  • Med integrerat envägs slangmunstycke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Pluggborrning 3 mm
Material PTFE
Passar slang-ID 6 mm
Inkluderar Integrerat slangmunstycke
Pluggmaterial Polypropen