Läs mer
BRAND™ PTFE-stoppkranar med rak borrning
Handla allt Brand Produkter
Passar slang-ID:
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- PTFE konstruktion
- Polypropenventil
- Med integrerat envägs slangmunstycke
Specifikationer
Specifikationer
| Pluggborrning | 2 mm |
| Material | PTFE |
| Passar slang-ID | 3 mm |
| Inkluderar | Integrerat slangmunstycke |
| Pluggmaterial | Polypropen |