Läs mer
BRAND™ PTFE/ polypropen T-borrning avstängningskran
Produktkod. 10186411 Handla allt Brand Produkter
Passar slang-ID:
3 mm
4 mm
6 mm
7 mm
9 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10186411
Brand: BRAND™ 88680
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
PTFE-konstruktion med polypropenventilspak. Ger enastående kemikalieresistens. Inkluderar integrerade slangmunstycken.
  • PTFE konstruktion
  • Polypropenventil
  • Med integrerat slangmunstycke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Pluggborrning 5 mm
Material PTFE
Passar slang-ID 9 mm
Inkluderar Integrerat slangmunstycke
Pluggmaterial Polypropen