Läs mer
BRAND™ PTFE/ polypropen T-borrning avstängningskran
Handla allt Brand Produkter
Passar slang-ID:
3 mm
4 mm
6 mm
7 mm
9 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- PTFE konstruktion
- Polypropenventil
- Med integrerat slangmunstycke
Specifikationer
Specifikationer
| Pluggborrning | 2 mm |
| Material | PTFE |
| Passar slang-ID | 4 mm |
| Inkluderar | Integrerat slangmunstycke |
| Pluggmaterial | Polypropen |