Beskrivning
- PTFE konstruktion
- Polypropenventil
- Med integrerat slangmunstycke
Specifikationer
Specifikationer
| Pluggborrning | 3 mm |
| Material | PTFE |
| Passar slang-ID | 6 mm |
| Inkluderar | Integrerat slangmunstycke |
| Pluggmaterial | Polypropen |