Läs mer
BRAND™ PTFE/ polypropen T-borrning avstängningskran
Produktkod. p-8010382 Handla allt Brand Produkter
Passar slang-ID:
3 mm
4 mm
6 mm
7 mm
9 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10421253
Brand: BRAND™ 88655
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
PTFE-konstruktion med polypropenventilspak. Ger enastående kemikalieresistens. Inkluderar integrerade slangmunstycken.
  • PTFE konstruktion
  • Polypropenventil
  • Med integrerat slangmunstycke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Pluggborrning 2 mm
Material PTFE
Passar slang-ID 4 mm
Inkluderar Integrerat slangmunstycke
Pluggmaterial Polypropen