Läs mer
Bohlender™ PTFE-portpluggar
Beskrivning
- Ger temperaturmotstånd från− 200° till+ 260 °C
- Universell kemikalieresistens
- Med utvändig gänga UNF 0,25 tum. 28 G
- För slangar 1,6 mm ID x 3,2 mm OD
- Levereras i förpackningar om 10 st
- Vit till färgen
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsstorlek | 28 G |
| Produkttyp | Plugglock |
| Material | PTFE |
| Färg | Vitt |
| För användning med (applikation) | Stänger oanvända portar på beslag |
| Antal per förpackning | 10/Pk. |
| Temperaturområde (metriskt) | -200 °C till +260 °C |
| För användning med (utrustning) | Slang 1,6 mm ID x 3,2 mm OD |