Läs mer
Bohlender™ PTFE och PP 3-vägskranar med slanganslutningar
Beskrivning
- Ger temperaturmotstånd från 0° till+ 110 °C
- Universell kemikalieresistens
- FDA-överensstämmelse
- Max. tryck på 2 bar
- 3-vägskran med T-formad borrning och tre slanganslutningar för anslutning av elastiska slangar (t.ex. Viton™ , Tygon™ och silikon)
- Konisk kranplugg, tätheten ökas genom att vrida muttern på undersidan
- Flödesriktning markerad
- Håldiameter 3 mm
- Passar rör med ID på 8 mm
- 9 mm OD på kontakter
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | 3-vägskran |
| Pluggborrning | 3 mm |
| Beskrivning | Yttermått 60 x 41 x 53 mm |
| Material | PTFE |
| Tryck | 2 bar max. |
| Passar slang-ID | 8 mm |
| Temperatur (metrisk) | 0° till+ 110 °C |
| Certifikat och efterlevnad | FDA |
| För användning med (applikation) | Distribution av vätska/gas |
| Inkluderar | Åtdragningsmutter |