Läs mer
Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ Basic Dispenser
Produktkod. 10364591
Change view
Volym (metrisk):
0,4 till 2 ml
1 till 5 ml
10 till 50 ml
100 till 500 ml
2 till 10 ml
20 till 100 ml
40 till 200 ml
6 till 30 ml
60 till 300 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) unitSize
10364591 0,4 till 2 ml Varje
10339800 100 till 500 ml Varje
10518151 2 till 10 ml Varje
10068790 1 till 5 ml Varje
10768751 10 till 50 ml Varje
10577951 20 till 100 ml Varje
10633971 40 till 200 ml Varje
10008830 6 till 30 ml Varje
10798941 60 till 300 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 10364591 Leverantör Poulten Graf™ Leverantörsnummer 101 08027
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ Basic Dispensers har en dispenseringscylinder och kolv av glas.
För dosering av de vanligaste kemikalierna, syror och kristalliserande vätskor (ej lämplig för lösningsmedel). Poulten Graf™ PTFE/PP/glasfiber/teflon/keramik Fortuna™ Optifix™ Basic Dispensers har en dispenseringscylinder och kolv av glas.
  • Tillverkad enligt DIN EN ISO 9001:2008 med högkvalitativa material
  • Med solid PTFE-kapslad dispenseringskolv av glas
  • Cylinder belagd med plast för att skydda mot brott
  • Med certifikat, individuellt numrerat
  • Ergonomisk fingerskyddshatt av PP med volyminställningssystem
  • Gradering på skalan är laserad och lätt att läsa
  • Snabb och enkel volyminställning med ytterligare finjustering
Specifikationer
Produkttyp Analog flaskdispenser (Basic)
Färg Klart
Kanaler 1
Material PTFE, Polypropen, Glasfiber, Teflon, Keramisk
Volym (metrisk) 0,4 till 2 ml
För användning med (applikation) För dispensering av vattenlösningar, syror och kristalliserande vätskor
Kvantitet Varje